AuftragsverfolgungKontakt
2-Phenylethanol 99%
Glasflasche, 1 L
Artikelnr. ACRO130180010
Reizend
2-Phenylethanol 99%
Artikelnr. ACRO130180010
CAS Nummer:  60-12-8
2-Phenylethanol 99%
2-Phenylethanol 99%
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  60-12-8
Preis
69,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
  • CAS Nummer:60-12-8
  • Formel:C₆H₅CH₂CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002886
  • Molekulargewicht:122.17 g/mol
  • Merck-Index:12,07370
  • Siedepunkt:219 °C (760 mmHg)
  • Schmelzpunkt:–27 °C
  • Dichte:1,02 g/cm³
  • Blitzpunkt:102 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-456-2
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Specific gravity:
    (25/25°C) 1.016 to 1.021
  • UV:
    at 220 nm A: ≤0.04
  • Titration after Ion exchange:
    ≥99.0 % (on dry substance)
  • Membrane filtration test:
    (on 0.2 M soln.) Passes test
  • Suitability:
    (HPLC gradient) Passes test
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
Spezifikationen