AuftragsverfolgungKontakt
2-Octanon 99+%
2-Octanon 99+%
Glasflasche, 500 mL
Artikelnr. 129425000.
Reizend
Entzündlich
2-Octanon 99+%
Artikelnr. 129425000.
CAS Nummer:  111-13-7
2-Octanon 99+%
2-Octanon 99+%
Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  111-13-7
Preis
51,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Octan-2-one
  • CAS Nummer:111-13-7
  • Formel:C₈H₁₆O
  • MDL-Nummer:MFCD00009540
  • Molekulargewicht:128.21 g/mol
  • Merck-Index:13,04731
  • Siedepunkt:173 °C (760 mmHg)
  • Schmelzpunkt:–16 °C
  • Dichte:0,819 g/cm³
  • Blitzpunkt:55 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-837-1
  • UN:1224
  • ADR:3,III
Documents
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Clarity of solution:
    Passes test
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
Spezifikationen