Methylcyclohexan 99%, reinst
Kst.-Trommel, 5 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Methylcyclohexan 99%, reinst
Artikelnr. ACRO126580050
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 108-87-2
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:108-87-2
- Formel:C₆H₁₁CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00001497
- Molekulargewicht:98.19 g/mol
- Merck-Index:13,06074
- Siedepunkt:101 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–126,3 °C
- Dichte:0,77 g/cm³
- Blitzpunkt:–3 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-624-3
- UN:2296
- ADR:3,II
Dokumente
ACRO12658
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Color scale:≤20 APHA
- Residue after evaporation:≤0.01 %
Spezifikationen
- Packung:Kst.-Trommel
- VE:5 L
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.