AuftragsverfolgungKontakt
Methylcyclohexan 99%, reinst | Avantor
Methylcyclohexan 99%, reinst
Glasflasche, 1 L
Artikelnr. ACRO126580010
Reizend
Gesundheit
Umwelt
Entzündlich
Methylcyclohexan 99%, reinst
Artikelnr. ACRO126580010
CAS Nummer:  108-87-2
Methylcyclohexan 99%, reinst
Methylcyclohexan 99%, reinst
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  108-87-2
Preis
41,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:108-87-2
  • Formel:C₆H₁₁CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00001497
  • Molekulargewicht:98.19 g/mol
  • Merck-Index:13,06074
  • Siedepunkt:101 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–126,3 °C
  • Dichte:0,77 g/cm³
  • Blitzpunkt:–3 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-624-3
  • UN:2296
  • ADR:3,II
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Color scale:
    ≤20 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.01 %
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L