1,6-Diaminohexan 99.5+%
Kst.-Flasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
1,6-Diaminohexan 99.5+%
Artikelnr. ACRO120641000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 124-09-4
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
- CAS Nummer:124-09-4
- Formel:C₆H₁₆N₂
- MDL-Nummer:MFCD00008243
- Molekulargewicht:116.21 g/mol
- Merck-Index:13,04713
- Siedepunkt:204…205 °C (760 mmHg)
- Schmelzpunkt:38…41 °C
- Dichte:0,66 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:81 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-679-6
- UN:2280
- ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White Crystalline low melting mass (May discolor on storage)
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:38 to 41 °C
- Water:≤0.05 % (K.F.)
- GC:≥99.50 %
- Titration with HClO4:99.5 to 100.5 %
Spezifikationen
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:100 g