Galaktit 99+%
Glasflasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- CAS Nummer:608-66-2
- Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00064288
- Molekulargewicht:182.17 g/mol
- Siedepunkt:275…280 °C (1 mmHg)
- Schmelzpunkt:188…189 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:210-165-2
Documents
ACRO11770
SDS
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:187 to 191 °C
- Water:≤1.0 % (K.F.)
- Solubility:(3 % in water) Colorless
- HPLC:≥99.0 % (ELSD)
- Heavy metals (as Pb):≤0.003 %
- Insoluble matter:≤0.01 % (in dilute NH4OH)
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:100 g