AuftragsverfolgungKontakt
Docusatnatrium 96%
Kst.-Flasche, 100 g
  ACRO117101000
Docusatnatrium 96%
  ACRO117101000
 :  577-11-7
Docusatnatrium 96%
Docusatnatrium 96%
Kst.-Flasche, 100 g
 :  577-11-7
35,70 €
1 * 100 g
 :  Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
  •  :577-11-7
  •  :C₂₀H₃₇NaO₇S
  •  :MFCD00012455
  •  :444.57 g/mol
  •  :12,03460
  •  :? 180 °C (1013 hPa)
  •  :153…157 °C
  •  :~ 1,1 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :209-406-4
  • Appearance:
    White Waxy solid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Assay:
    ≥95 %
  • Water:
    ≤2 %
  • Color of alcohol solution:
    ≤100 APHA (50 % solids in 1:1 alcohol/water)
  • Insoluble matter:
    ≤300 ppm (50 % in toluene)
  • Iodine value:
    ≤0.25 (on solids basis)
  • Acid number:
    ≤2.5 (on solids basis)
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    100 g