AuftragsverfolgungKontakt
2,5-Dimethoxybenzaldehyd 97%
2,5-Dimethoxybenzaldehyd 97%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Artikelnr. ACRO115391000
Reizend
2,5-Dimethoxybenzaldehyd 97%
Artikelnr. ACRO115391000
CAS Nummer:  93-02-7
2,5-Dimethoxybenzaldehyd 97%
2,5-Dimethoxybenzaldehyd 97%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  93-02-7
Preis
82,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:93-02-7
  • Formel:C₉H₁₀O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003314
  • Molekulargewicht:166.18 g/mol
  • Siedepunkt:146 °C (10 mmHg)
  • Schmelzpunkt:45…50 °C
  • Blitzpunkt:113 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-211-5
Documents
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    46 to 51 °C
  • Water:
    ≤0.5 %
  • GC:
    ≥96.0 %
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g