AuftragsverfolgungKontakt
Diethylphthalat 99% | Avantor
Diethylphthalat 99%
Glasflasche, 25 mL
Artikelnr. ACRO114520250
Diethylphthalat 99%
Artikelnr. ACRO114520250
CAS Nummer:  84-66-2
Diethylphthalat 99%
Diethylphthalat 99%
Glasflasche, 25 mL
CAS Nummer:  84-66-2
Preis
21,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Phthalic acid diethyl ester
  • CAS Nummer:84-66-2
  • Formel:C₁₂H₁₄O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00009111
  • Molekulargewicht:222.24 g/mol
  • Merck-Index:12,07527
  • Siedepunkt:298…299 °C (760 mmHg)
  • Schmelzpunkt:-3 °C
  • Dichte:1,118 g/cm³
  • Blitzpunkt:156 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-550-6
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.2 % (K.F.)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Color scale:
    ≤25 APHA
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    25 mL
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.