AuftragsverfolgungKontakt
Diethylphthalat 99%
Diethylphthalat 99%
Glasflasche, 1 L
  ACRO114520010
Diethylphthalat 99%
  ACRO114520010
 :  84-66-2
Diethylphthalat 99%
Diethylphthalat 99%
Glasflasche, 1 L
 :  84-66-2
51,70 €
1 * 1 L
 :  Phthalic acid diethyl ester
  •  :84-66-2
  •  :C₁₂H₁₄O₄
  •  :MFCD00009111
  •  :222.24 g/mol
  •  :12,07527
  •  :298…299 °C (760 mmHg)
  •  :-3 °C
  •  :1,118 g/cm³
  •  :156 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :201-550-6
Documents
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.2 % (K.F.)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Color scale:
    ≤25 APHA
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L