Cyclohexan 99+%, rein
Glasflasche, 2,5 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan 99+%, rein
Artikelnr. ACRO111110025
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 110-82-7
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- CAS Nummer:110-82-7
- Formel:C₆H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00003814
- Molekulargewicht:84.16 g/mol
- Merck-Index:13,02752
- Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:6,5 °C
- Dichte:0,77 g/cm³
- Blitzpunkt:–18 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-806-2
- UN:1145
- ADR:3,II
Documents
ACRO11111
SDS
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.05 % (K.F.)
- GC:≥99.0 %
- Residue after evaporation:≤0.005 %
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L