Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Formamid, Calbiochem®

Formamid, Calbiochem®

Glasflasche, 100 mL
Artikelnr. 344206-100
Gesundheit
Formamid, Calbiochem®
Artikelnr. 344206-100
CAS Nummer:  75-12-7
Formamid, Calbiochem®
Formamid, Calbiochem®

Glasflasche, 100 mL

CAS Nummer:  75-12-7
Preis
52,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Carbamaldehyde
  • CAS Nummer:75-12-7
  • Formel:HCONH₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007941
  • Molekulargewicht:45.04 g/mol
  • Merck-Index:13,04261
  • Siedepunkt:210 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:2 °C
  • Dichte:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:79 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-842-0
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.