Formamid, Calbiochem®
Glasflasche, 1 L
Artikelnr. 344206-1
Anbieter: Merck Millipore (Calbiochem)
Formamid, Calbiochem®
Artikelnr. 344206-1
Anbieter: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS Nummer: 75-12-7
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Carbamaldehyde
- CAS Nummer:75-12-7
- Formel:HCONH₂
- MDL-Nummer:MFCD00007941
- Molekulargewicht:45.04 g/mol
- Merck-Index:13,04261
- Siedepunkt:210 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:2 °C
- Dichte:1,1334 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:79 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:200-842-0
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L