Accessories
Leitfähigkeitsflusszelle, Titan/CTFE, Volumen 14 μl, max. Flussrate 100 ml/min, 16“ Außendurchmesser
Artikelnr. 18-1111-05
Anbieter: Cytiva
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
- Bezeichnung:Leitfähigkeitsflusszelle, Titan/CTFE, Volumen 14 μl, max. Flussrate 100 ml/min, 16“ Außendurchmesser
- Cat. No.:18-1111-05
- Genauigkeit der Leitfähigkeit:Der höhere Wert von ±2 % des Messbereichs oder ±10 μS/cm im Bereich 1 μS/cm – 300 mS/cm
- B×T×H:260×370×100 mm