AuftragsverfolgungKontakt
Accessories
Dummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/min
Catalog # 18-1111-03
Supplier:   Cytiva
Accessories
Catalog # 18-1111-03
Supplier:  Cytiva
Accessories
Accessories
Dummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/min
Price
198,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Specifications
  • Bezeichnung:
    Dummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/min
  • Cat. No.:
    18-1111-03
  • B×T×H:
    260×370×100 mm
  • Ausgänge:
    Analog, 0–1 V, 4–20 mA