4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon 98%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon 98%
Artikelnr. ACRO102420250
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 498-02-2
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
- CAS Nummer:498-02-2
- Formel:C₉H₁₀O₃
- MDL-Nummer:MFCD00008747
- Molekulargewicht:166.18 g/mol
- Merck-Index:13,00746
- Siedepunkt:295…300 °C (760 mmHg)
- Schmelzpunkt:112…116 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-854-5
Dokumente
ACRO10242
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Yellow to brown Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:112 to 116 °C
- Water:≤0.5 % (K.F.)
- GC:≥97.5 %
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



