AuftragsverfolgungKontakt
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
, 20 - 30 °Bé, 0,1, 280 mm
  614-0538
 :   Amarell
Baumé hydrometers
  614-0538
 :  Amarell
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
, 20 - 30 °Bé, 0,1, 280 mm
29,70 €
1 * 1 ST
General purpose Baumé hydrometers with or without thermometer.
  • Reference temperature of 15 °C
  • Paper scale with visible print
  • Shot weighted body
Colourless round capillary with red or blue filling.
  • Länge:
    280 mm
  • Seq:
    15
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    20 - 30 °Bé
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.