Hydrometer
1,10 - 1,50 g/cm³, 0,005 g/cm³, 240 mm
Artikelnr. AMARH820484
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
General purpose hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Zertifizierung: DIN 12793.
Spezifikationen
- Länge:240 mm
- Teilung:0,005 g/cm³
- Messbereich:1,10 - 1,50 g/cm³