Dichte-Hydrometer
Hydrometer, 0,700 - 2,000 g/cm³, 0,02 g/cm³, 280 - 350 mm
Artikelnr. 614-0531
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
- Papierwaage und schussgewichteter Körper
- Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
- Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Hydrometer
- Länge:280 - 350 mm
- Seq:84
- Teilung:0,02 g/cm³
- Messbereich:0,700 - 2,000 g/cm³