Dichte-Hydrometer
Hydrometer, 0,700 - 1,000 g/cm³, 0,005 g/cm³, 280 - 300 mm
Catalog # AMARH801620
Supplier: Amarell
Jump to:
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
- Papierwaage und schussgewichteter Körper
- Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
- Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Specifications
- Bezeichnung:Hydrometer
- Länge:280 - 300 mm
- Seq:77
- Teilung:0,005 g/cm³
- Messbereich:0,700 - 1,000 g/cm³