AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer | Avantor
Dichte-Hydrometer
Hydrometer, 0,800 - 1,000 g/cm³, 0,002 g/cm³, 280 mm
Artikelnr. AMARH801362
Anbieter:   Amarell
Dichte-Hydrometer
Artikelnr. AMARH801362
Anbieter:  Amarell
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer, 0,800 - 1,000 g/cm³, 0,002 g/cm³, 280 mm
Preis
39,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
  • Papierwaage und schussgewichteter Körper
  • Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
  • Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Hydrometer
  • Länge:
    280 mm
  • Seq:
    71
  • Teilung:
    0,002 g/cm³
  • Messbereich:
    0,800 - 1,000 g/cm³