AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer | Avantor
Dichte-Hydrometer
Hydrometer, 1,400 - 1,500 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Artikelnr. AMARH801066
Anbieter:   Amarell
Dichte-Hydrometer
Artikelnr. AMARH801066
Anbieter:  Amarell
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer, 1,400 - 1,500 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Preis
24,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
  • Papierwaage und schussgewichteter Körper
  • Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
  • Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Hydrometer
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    61
  • Teilung:
    0,001 g/cm³
  • Messbereich:
    1,400 - 1,500 g/cm³