Dichte-Hydrometer
Hydrometer, 1,100 - 1,200 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Artikelnr. AMARH801060
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
- Papierwaage und schussgewichteter Körper
- Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
- Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Hydrometer
- Länge:300 mm
- Seq:58
- Teilung:0,001 g/cm³
- Messbereich:1,100 - 1,200 g/cm³