AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 9, 1,180 - 1,240 g/cm³, 0,001 g/cm³, 160 mm
Catalog # AMARH800020
Supplier:   Amarell
Dichte-Hydrometer
Catalog # AMARH800020
Supplier:  Amarell
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 9, 1,180 - 1,240 g/cm³, 0,001 g/cm³, 160 mm
Price
31,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
  • Papierwaage und schussgewichteter Körper
  • Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
  • Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Hydrometer 9
  • Länge:
    160 mm
  • Seq:
    09
  • Teilung:
    0,001 g/cm³
  • Messbereich:
    1,180 - 1,240 g/cm³