AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer | Avantor
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 7, 1,060 - 1,120 g/cm³, 0,001 g/cm³, 160 mm
Artikelnr. AMARH800016
Anbieter:   Amarell
Dichte-Hydrometer
Artikelnr. AMARH800016
Anbieter:  Amarell
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 7, 1,060 - 1,120 g/cm³, 0,001 g/cm³, 160 mm
Preis
31,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
  • Papierwaage und schussgewichteter Körper
  • Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
  • Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Hydrometer 7
  • Länge:
    160 mm
  • Seq:
    07
  • Teilung:
    0,001 g/cm³
  • Messbereich:
    1,060 - 1,120 g/cm³