Aräometerzylinder
1000 ml, 65 mm, 440 mm, Aräometerzylinder mit Standfuß und Ausguss
Artikelnr. AMARH860812
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Zylinder für Aräometer mit Standfuß und Ausguss.
Spezifikationen
- Kapazität:1000 ml
- Bezeichnung:Aräometerzylinder mit Standfuß und Ausguss
- Seq:03
- I-Höhe:440 mm
- I-Ø:65 mm