AuftragsverfolgungKontakt
Twaddle hydrometers | Avantor
Twaddle hydrometers
Twaddle hydrometer, 102 – 138 °TW, 0,5 °TW, 280 mm
Artikelnr. 614-1625
Anbieter:   Alla France
Twaddle hydrometers
Artikelnr. 614-1625
Anbieter:  Alla France
Twaddle hydrometers
Twaddle hydrometers
Twaddle hydrometer, 102 – 138 °TW, 0,5 °TW, 280 mm
Preis
57,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers for sugar with scales.
Calibration temperature of 15.6 °C.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Twaddle hydrometer
  • Länge:
    280 mm
  • Teilung:
    0,5 °TW
  • Messbereich:
    102 – 138 °TW