Twaddle hydrometers
Twaddle hydrometer, 24 – 48 °TW, 0,5 °TW, 280 mm
Artikelnr. 614-1622
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Hydrometers for sugar with scales.
Calibration temperature of 15.6 °C.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Twaddle hydrometer
- Länge:280 mm
- Teilung:0,5 °TW
- Messbereich:24 – 48 °TW