AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers, Brix
Hydrometers, Brix
30 - 60 °Bx, 0,1 °Bx, 300 mm
Artikelnr. ALLA3910FC030/20QP
Anbieter:   Alla France
Hydrometers, Brix
Artikelnr. ALLA3910FC030/20QP
Anbieter:  Alla France
Hydrometers, Brix
Hydrometers, Brix
30 - 60 °Bx, 0,1 °Bx, 300 mm
Preis
38,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These Brix sugar scale hydrometers are specially designed for use in breweries.
Spezifikationen
  • Länge:
    300 mm
  • Teilung:
    0,1 °Bx
  • Messbereich:
    30 - 60 °Bx