AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers, Brix
Hydrometers, Brix
0 - 30 °Bx, 0,5 °Bx, 300 mm
Artikelnr. ALLA3910FC000/20QP
Anbieter:   Alla France
Hydrometers, Brix
Artikelnr. ALLA3910FC000/20QP
Anbieter:  Alla France
Hydrometers, Brix
Hydrometers, Brix
0 - 30 °Bx, 0,5 °Bx, 300 mm
Preis
36,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These Brix sugar scale hydrometers are specially designed for use in breweries.
Spezifikationen
  • Länge:
    300 mm
  • Teilung:
    0,5 °Bx
  • Messbereich:
    0 - 30 °Bx