Kurze Aräometer
1,480 - 1,540 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Artikelnr. 614-1656
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Aräometer für die allgemeine Anwendung, auf 20 °C kalibriert.
- Ablesen unterhalb des Meniskus
Length 160 mm
Spezifikationen
- Länge:160 mm
- Seq:14
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:1,480 - 1,540 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.