AuftragsverfolgungKontakt
Kurze Aräometer
Kurze Aräometer
1,360 - 1,420 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Catalog # 614-1654
Supplier:   Alla France
Kurze Aräometer
Catalog # 614-1654
Supplier:  Alla France
Kurze Aräometer
Kurze Aräometer
1,360 - 1,420 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Price
28,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aräometer für die allgemeine Anwendung, auf 20 °C kalibriert.
  • Ablesen unterhalb des Meniskus
Length 160 mm
Specifications
  • Länge:
    160 mm
  • Seq:
    12
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,360 - 1,420 g/ml