AuftragsverfolgungKontakt
Standard-Aräometer | Avantor
Standard-Aräometer
1,250 - 1,300 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Artikelnr. 614-1554
Anbieter:   Alla France
Standard-Aräometer
Artikelnr. 614-1554
Anbieter:  Alla France
Standard-Aräometer
Standard-Aräometer
1,250 - 1,300 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Preis
62,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture, and specified calibration.
  • Reading below meniscus
  • Calibration temperature: 20 °C
  • Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
Zertifizierung: NF, ISO, BS and DIN
Bestellinformation: Include three calibration points (factory certificate or accredited laboratory certificate on request. The calibration points should be specified when ordering.
Lieferumfang: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Spezifikationen
  • Länge:
    335 mm
  • Seq:
    20
  • Teilung:
    0,0005 g/ml
  • Messbereich:
    1,250 - 1,300 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.