AuftragsverfolgungKontakt
Standard-Aräometer
L50, 0,600 - 0,650 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Artikelnr. ALLA3500LC06020BQP
Anbieter:   Alla France
Standard-Aräometer
Artikelnr. ALLA3500LC06020BQP
Anbieter:  Alla France
Standard-Aräometer
Standard-Aräometer
L50, 0,600 - 0,650 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Preis
67,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
  • Reading below meniscus
  • Calibration temperature: 20 °C
  • Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
 : NF, ISO, BS and DIN.
 : Include three calibration points (factory certificate or accredited laboratory certificate on request). The calibration points should be specified when ordering.
 : Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Spezifikationen
  • Länge:
    335 mm
  • Seq:
    301
  • Teilung:
    0,0005 g/ml
  • Modell:
    L50
  • Messbereich:
    0,600 - 0,650 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.