AuftragsverfolgungKontakt
Soil hydrometers | Avantor
Soil hydrometers
Soil hydrometer, −5 − +60 g/l, 1000 g/l, 280 mm
Artikelnr. ALLA3470FC06068QP
Anbieter:   Alla France
Soil hydrometers
Artikelnr. ALLA3470FC06068QP
Anbieter:  Alla France
Soil hydrometers
Soil hydrometers
Soil hydrometer, −5 − +60 g/l, 1000 g/l, 280 mm
Preis
83,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soil hydrometers for specific gravity (SG) measurements.
  • Medium surface tension (55 mN/m)
  • Reading below meniscus
Zertifizierung: ASTM E100 D422 - A2LA traceable.
Bestellinformation: EU traceable calibration certificate or EO official calibration certificate available on request.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Soil hydrometer
  • Länge:
    280 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    1000 g/l
  • Messbereich:
    −5 − +60 g/l