AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers | Avantor
Hydrometers
Hydrometer, 0,650 – 1,000 SG, 0,005 SG, 310 mm, Glas
Artikelnr. ALLA3052TB065/60QP
Anbieter:   Alla France
Hydrometers
Artikelnr. ALLA3052TB065/60QP
Anbieter:  Alla France
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer, 0,650 – 1,000 SG, 0,005 SG, 310 mm, Glas
Preis
21,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glass hydrometer calibrated at 60 °F (15,56 °C).
  • Graduated in specific gravity (SG)
  • Reading below meniscus
Verpackung: In a plastic case.
Serviceleistungen: Other temperatures of calibration upon request.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Hydrometer
  • Länge:
    310 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,005 SG
  • Messbereich:
    0,650 – 1,000 SG