AuftragsverfolgungKontakt
Broad range hydrometers | Avantor
Broad range hydrometers
1,000 − 2,000 °Bé, 0,01, 300 mm
Artikelnr. 765-0052
Anbieter:   Alla France
Broad range hydrometers
Artikelnr. 765-0052
Anbieter:  Alla France
Broad range hydrometers
Broad range hydrometers
1,000 − 2,000 °Bé, 0,01, 300 mm
Preis
21,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These broad range hydrometers are calibrated at 20 °C.
Mostly dedicated to applications with citric and tartaric acids.
Spezifikationen
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    001
  • Teilung:
    0,01
  • Messbereich:
    1,000 − 2,000 °Bé