AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer | Avantor
Baumé-Aräometer
0 - 70, 1,0, 320 mm
Artikelnr. ALLA0400TB070/15QP
Anbieter:   Alla France
Baumé-Aräometer
Artikelnr. ALLA0400TB070/15QP
Anbieter:  Alla France
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
0 - 70, 1,0, 320 mm
Preis
23,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Spezifikationen
  • Länge:
    320 mm
  • Seq:
    05
  • Teilung:
    1,0
  • Messbereich:
    0 - 70