Baumé-Aräometer
30 - 60, 0,5, 240 mm
Artikelnr. ALLA0300FG060/15QP
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Spezifikationen
- Länge:240 mm
- Seq:16
- Teilung:0,5
- Messbereich:30 - 60
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.