AuftragsverfolgungKontakt
Vanadium(V)oxid ≥99,6%
Vanadium(V)oxid ≥99,6%
Glass bottle for solids, 500 g
  11094.36
Vanadium(V)oxid ≥99,6%
  11094.36
 :  1314-62-1
Vanadium(V)oxid ≥99,6%
Vanadium(V)oxid ≥99,6%
Glass bottle for solids, 500 g
 :  1314-62-1
223,00 €
1 * 500 g
Purity: 99.6% min CAS No.: 1314-62-1 Molecular Formula: V2O5 Formula Weight: 181.88 Physical Form: -10 Mesh Density: 3.357 Melting Point: 690° Boiling Point: 1750° dec. Merck Reference: 14,9921 UN No.: 2862 MDL No.: MFCD00011457
 :  Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
  •  :1314-62-1
  •  :O₅V₂
  •  :MFCD00011457
  •  :181.88 g/mol
  •  :14,9921
  •  :1750 °C (Zers.)
  •  :1750 °C (Zersetzung)
  •  :690 °C
  •  :3,357
  •  :Raumtemperatur
  •  :215-239-8
  •  :2862
  •  :6.1,III
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g