AuftragsverfolgungKontakt
Vanadium(V)oxid ≥99,6%
Vanadium(V)oxid ≥99,6%
Kunststoffflasche für Feststoffe, 100 g
Catalog # 11094.22
Health
Irritant
Environment
Vanadium(V)oxid ≥99,6%
Catalog # 11094.22
CAS Number:  1314-62-1
Vanadium(V)oxid ≥99,6%
Vanadium(V)oxid ≥99,6%
Kunststoffflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Number:  1314-62-1
Price
66,90 €
Log in for availability
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 99.6% min CAS No.: 1314-62-1 Molecular Formula: V2O5 Formula Weight: 181.88 Physical Form: -10 Mesh Density: 3.357 Melting Point: 690° Boiling Point: 1750° dec. Merck Reference: 14,9921 UN No.: 2862 MDL No.: MFCD00011457
Synonyms:  Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
  • CAS Number:1314-62-1
  • Formula:O₅V₂
  • MDL Number:MFCD00011457
  • Molecular Weight:181.88 g/mol
  • Merck Index:14,9921
  • Boiling Pt:1750 °C (Zers.)
  • Boiling Pt:1750 °C (Zersetzung)
  • Melting Pt:690 °C
  • Density:3,357
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:215-239-8
  • UN:2862
  • ADR:6.1,III
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g
Specifications