AuftragsverfolgungKontakt
Vanadium(V)oxid ≥99,2% | Avantor
Vanadium(V)oxid ≥99,2%
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
Artikelnr. 11093.A1
Gesundheit
Reizend
Umwelt
Vanadium(V)oxid ≥99,2%
Artikelnr. 11093.A1
CAS Nummer:  1314-62-1
Vanadium(V)oxid ≥99,2%
Vanadium(V)oxid ≥99,2%
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  1314-62-1
Preis
214,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Purity: 99.2% CAS No.: 1314-62-1 Molecular Formula: V2O5 Formula Weight: 181.88 Physical Form: Powder Density: 3.357 Melting Point: 690° Boiling Point: 1750° dec. Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in acids and alkalies Merck Reference: 14,9921 UN No.: 2862 MDL No.: MFCD00011457
As an oxidation catalyst, in refractories, as a ceramics Colourant, in the manufacture of vanadium salts, and as a dye
Synonyme:  Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
  • CAS Nummer:1314-62-1
  • Formel:O₅V₂
  • MDL-Nummer:MFCD00011457
  • Molekulargewicht:181.88 g/mol
  • Merck-Index:14,9921
  • Siedepunkt:1750 °C (Zers.)
  • Siedepunkt:1750 °C (Zersetzung)
  • Schmelzpunkt:690 °C
  • Dichte:3,357
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-239-8
  • UN:2862
  • ADR:6.1,III
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.