AuftragsverfolgungKontakt
Vanadium(V)oxid ≥99,2%
Kunststoffflasche für Feststoffe, 250 g
  11093.30
Vanadium(V)oxid ≥99,2%
  11093.30
 :  1314-62-1
Vanadium(V)oxid ≥99,2%
Vanadium(V)oxid ≥99,2%
Kunststoffflasche für Feststoffe, 250 g
 :  1314-62-1
87,90 €
1 * 250 g
Purity: 99.2% CAS No.: 1314-62-1 Molecular Formula: V2O5 Formula Weight: 181.88 Physical Form: Powder Density: 3.357 Melting Point: 690° Boiling Point: 1750° dec. Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in acids and alkalies Merck Reference: 14,9921 UN No.: 2862 MDL No.: MFCD00011457
As an oxidation catalyst, in refractories, as a ceramics Colourant, in the manufacture of vanadium salts, and as a dye
 :  Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
  •  :1314-62-1
  •  :O₅V₂
  •  :MFCD00011457
  •  :181.88 g/mol
  •  :14,9921
  •  :1750 °C (Zers.)
  •  :1750 °C (Zersetzung)
  •  :690 °C
  •  :3,357
  •  :Raumtemperatur
  •  :215-239-8
  •  :2862
  •  :6.1,III
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g