Vanadium(V)oxid ≥99,2%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Purity: 99.2% CAS No.: 1314-62-1 Molecular Formula: V2O5 Formula Weight: 181.88 Physical Form: Powder Density: 3.357 Melting Point: 690° Boiling Point: 1750° dec. Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in acids and alkalies Merck Reference: 14,9921 UN No.: 2862 MDL No.: MFCD00011457
As an oxidation catalyst, in refractories, as a ceramics Colourant, in the manufacture of vanadium salts, and as a dye
Synonyme: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
- CAS Nummer:1314-62-1
- Formel:O₅V₂
- MDL-Nummer:MFCD00011457
- Molekulargewicht:181.88 g/mol
- Merck-Index:14,9921
- Siedepunkt:1750 °C (Zers.)
- Siedepunkt:1750 °C (Zersetzung)
- Schmelzpunkt:690 °C
- Dichte:3,357
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-239-8
- UN:2862
- ADR:6.1,III
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.