AuftragsverfolgungKontakt
Flaschenträger | Avantor
Flaschenträger
Flaschentragebehälter, PE-HD, Grau, Bis zu sechs Flaschen, 95 mm
Artikelnr. BURK0361-0006
Anbieter:   BURKLE
Flaschenträger
Artikelnr. BURK0361-0006
Anbieter:  BURKLE
Flaschenträger
Flaschenträger
Flaschentragebehälter, PE-HD, Grau, Bis zu sechs Flaschen, 95 mm
Preis
15,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP oder HDPE.
  • Flaschentragebehälter (PP) für bis zu 6 Flaschen, Flaschentransportbox (HDPE) für bis zu 8 Flaschen
  • Flaschentransportbox: geeignet für Lebensmittel; mit undurchlässigem, als Auffangwanne geeignetem Boden
Dokumente
Spezifikationen
  • Für:
    Bis zu sechs Flaschen
  • Farbe:
    Grau
  • Bezeichnung:
    Flaschentragebehälter, PE-HD
  • Gefäß max. Ø:
    95 mm
  • Cat. No.:
    BURK0361-0006
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.