Becher mit Griff
2000 ml, 212 mm, 148 mm, 20 ml
Catalog # BURK7110-2000
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Bruchsicher
- Autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Mit offenem Griff. Becher können gestapelt werden und sparen so Platz während der Lagerung.
Specifications
- Ext.Ø:148 mm
- Graduierungsintervall:20 ml
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:212 mm