AuftragsverfolgungKontakt
Nitromethan 96% ACS | Avantor
Nitromethan 96% ACS
Glasflasche, 500 mL
Artikelnr. ACRO424015000
Entzündlich
Reizend
Gesundheit
Nitromethan 96% ACS
Artikelnr. ACRO424015000
CAS Nummer:  75-52-5
Nitromethan 96% ACS
Nitromethan 96% ACS
Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  75-52-5
Preis
88,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:75-52-5
  • Formel:CH₃NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007400
  • Molekulargewicht:61.04 g/mol
  • Merck-Index:13,06644
  • Siedepunkt:101,2 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–29 °C
  • Dichte:1,12 g/cm³
  • Blitzpunkt:35 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-876-6
  • UN:1261
  • ADR:3,II
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.05 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥95 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.