Verdampferkolben
3000 ml, 29/32 NS, non coated
Catalog # 531-1817
Supplier: BUCHI
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilikatglas.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung und dadurch hohe Temperaturbeständigkeit
Für Rotationsverdampfer Rotavapor® R-210/215. Birnenform mit Hülsenschliff NS 29,2/32.
Specifications
- Hülse:29/32 NS
- Typ:non coated
- Kapazität:3000 ml
- Seq:60