AuftragsverfolgungKontakt
Verdampferkolben
Verdampferkolben
2000 ml, 29/32 NS, non coated
Catalog # 531-1816
Supplier:   BUCHI
Verdampferkolben
Catalog # 531-1816
Supplier:  BUCHI
Verdampferkolben
Verdampferkolben
2000 ml, 29/32 NS, non coated
Price
153,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung und dadurch hohe Temperaturbeständigkeit
Für Rotationsverdampfer Rotavapor® R-210/215. Birnenform mit Hülsenschliff NS 29,2/32.
Specifications
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Typ:
    non coated
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Seq:
    58