Verdampferkolben
1000 ml, 29/32 NS, non coated
Artikelnr. 531-1815
Anbieter: BUCHI
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung und dadurch hohe Temperaturbeständigkeit
Für Rotationsverdampfer Rotavapor® R-210/215. Birnenform mit Hülsenschliff NS 29,2/32.
Spezifikationen
- Hülse:29/32 NS
- Typ:non coated
- Kapazität:1000 ml
- Seq:56